Stampa…
1-Bromo-2-ethynylbenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2'-Bromophenylacetylene, 2-Bromophenylacetylene
OR42231-1G OR42231-5G OR42231-25G
APOSOR42231-1GEA 36.4 EUR
APOSOR42231-1G APOSOR42231-5G APOSOR42231-25G
1-Bromo-2-ethynylbenzene 98%
1-Bromo-2-ethynylbenzene
Formula: C₈H₅Br
Peso molecolare: 181,03 g/mol
Punto di ebollizione: 92…93 °C/20mmHg
Densità: 1,443 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 63 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01863358
CAS Number: 766-46-1