Stampa…
(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(diphenylphosphine)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: XANTPHOS, 9,9-Dimethyl-4,5-bis(diphenylphosphino)xanthene, 4,5-Bis(diphenylphosphino)-9,9-dimethylxanthene
OR42230-25G OR42230-5G OR42230-100G
APOSOR42230-25GEA 64 EUR
APOSOR42230-25G APOSOR42230-5G APOSOR42230-100G
(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(diphenylphosphine)
(9,9-Dimethyl-9H-xanthene-4,5-diyl)bis(diphenylphosphine)
Formula: C₃₉H₃₂OP₂
Peso molecolare: 578,62 g/mol
Punto di fusione: 224…228 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00233866
CAS Number: 161265-03-8