Stampa…
3-Chloro-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3-Chloro-4-(4-morpholinylcarbonyl)benzeneboronic acid, 3-Chloro-4-(morpholine-4-carbonyl)phenylboronic acid
OR4223-1G OR4223-5G
APOSOR4223-1GEA 273 EUR
APOSOR4223-1G APOSOR4223-5G
3-Chloro-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid 98%
3-Chloro-4-(4-morpholinylcarbonyl)phenylboronic acid
Formula: C₁₁H₁₃BClNO₄
Peso molecolare: 253.49 g/mol
Punto di fusione: 182…186 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07363774
CAS Number: 850589-49-0