Stampa…
Ethylurea
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR42229-100G OR42229-25G
APOSOR42229-100GEA 267 EUR
APOSOR42229-100G APOSOR42229-25G
Ethylurea
Ethylurea
Formula: C₃H₈N₂O
Punto di fusione: 87…90 °C
Flash Pt: 93,4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007953
CAS Number: 625-52-5
EINECS: 210-898-8