Stampa…
(4-Chlorophenyl)acetic acid methyl ester 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (4-Chlorophenyl)acetic acid methyll ester, Methyl (4-chlorophenyl)acetate, Methyl (4-Chlorophenyl)acetate, Methyl 4-chlorophenylacetate
OR42221-25G OR42221-100G OR42221-500G
APOSOR42221-25GEA 59.7 EUR
APOSOR42221-25G APOSOR42221-100G APOSOR42221-500G
(4-Chlorophenyl)acetic acid methyl ester 98%
(4-Chlorophenyl)acetic acid methyl ester
Formula: (C₆H₄Cl)CH₂COOCH₃
Peso molecolare: 184,62 g/mol
Punto di ebollizione: 115 °C/8mmHg
Densità: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00032743
CAS Number: 52449-43-1
EINECS: 257-927-0