Stampa…
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR42220-25G OR42220-100G
APOSOR42220-25GEA 114 EUR
APOSOR42220-25G APOSOR42220-100G
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine 96%
2,6-Di-tert-butyl-4-methylpyridine
Formula: C₁₄H₂₃N
Punto di ebollizione: 233 °C
Punto di fusione: 33…36 °C
Flash Pt: 84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006305
CAS Number: 38222-83-2