Stampa…
(S)-(+)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR42217-25G OR42217-5G
APOSOR42217-25GEA 806 EUR
APOSOR42217-25G APOSOR42217-5G
(S)-(+)-γ-Hydroxymethyl-γ-butyrolactone
(S)-(+)-gamma-Hydroxymethyl-gamma-butyrolactone
Formula: C₅H₈O₃
Punto di ebollizione: 110…115 °C/0,2mmHg
Densità: 1,237 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00066224
CAS Number: 32780-06-6