Stampa…
N-Boc-L-threonine
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-Boc-L-threonine, Boc-Thr-OH, (2S,3R)-2-((tert-Butoxycarbonyl)amino)-3-hydroxybutanoic acid
OR42214-100G OR42214-25G OR42214-500G
APOSOR42214-100GEA 109 EUR
APOSOR42214-100G APOSOR42214-25G APOSOR42214-500G
N-Boc-L-threonine
N-Boc-L-threonine
Formula: C₉H₁₇NO₅
Peso molecolare: 219,2 g/mol
Punto di fusione: 80…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00065946
CAS Number: 2592-18-9
EINECS: 219-987-6