Stampa…
3-Bromo-5-methylaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR42210-100G OR42210-25G
APOSOR42210-100GEA 230 EUR
APOSOR42210-100G APOSOR42210-25G
3-Bromo-5-methylaniline 97%
3-Bromo-5-methylaniline
Formula: C7H8BrN
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11845553
CAS Number: 74586-53-1