Stampa…
1-Bromo-2-chloro-5-nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4221-25G OR4221-100G
APOSOR4221-25GEA 65.4 EUR
APOSOR4221-25G APOSOR4221-100G
1-Bromo-2-chloro-5-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-chloro-5-nitrobenzene
Formula: C₆H₃BrClNO₂
Punto di fusione: 58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00100437
CAS Number: 16588-26-4