Stampa…
2-Bromo-5-nitrotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-Bromo-2-methyl-4-nitrobenzene
OR42209-100G OR42209-25G
APOSOR42209-100GEA 63.8 EUR
APOSOR42209-100G APOSOR42209-25G
2-Bromo-5-nitrotoluene
2-Bromo-5-nitrotoluene
Formula: C₇H₆BrNO₂
Peso molecolare: 216.03 g/mol
Punto di fusione: 76…80 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007281
CAS Number: 7149-70-4