1,4-Diiodobenzene
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₄I₂ Punto di ebollizione: 285 °C Punto di fusione: 131…133 °C Densità: 2,35 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001054 CAS Number: 624-38-4 EINECS: 210-842-2 |