8-Chloroquinoline 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₉H₆ClN Punto di ebollizione: 288 °C Punto di fusione: –20 °C Densità: 1,28 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00047618 CAS Number: 611-33-6 EINECS: 210-265-6 |