Stampa…
5-Chloroquinoline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR42188-1G OR42188-25G OR42188-5G
APOSOR42188-1GEA 72.7 EUR
APOSOR42188-1G APOSOR42188-25G APOSOR42188-5G
5-Chloroquinoline
5-Chloroquinoline
Formula: C₉H₆ClN
Peso molecolare: 163,61 g/mol
Punto di fusione: 28…32 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00239413
CAS Number: 635-27-8