Stampa…
4-Bromo-7-azaindole
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Bromo-7-azaindole, 4-Bromo-1H-pyrrolo[2,3-b]pyridine
OR42186-1G OR42186-25G OR42186-5G
APOSOR42186-1GEA 20.5 EUR
APOSOR42186-1G APOSOR42186-25G APOSOR42186-5G
4-Bromo-7-azaindole
4-Bromo-7-azaindole
Formula: C₇H₅BrN₂
Peso molecolare: 197,04 g/mol
Punto di fusione: 176…183 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08272233
CAS Number: 348640-06-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III