Stampa…
Benzophenone imine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Benzophenoneimine
OR42185-100G OR42185-25G OR42185-500G
APOSOR42185-100GEA 62.5 EUR
APOSOR42185-100G APOSOR42185-25G APOSOR42185-500G
Benzophenone imine 97%
Benzophenone imine
Formula: C₁₃H₁₁N
Peso molecolare: 181.24 g/mol
Punto di ebollizione: 151…153 °C/10mmHg
Densità: 1.08 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 109 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001760
CAS Number: 1013-88-3