Stampa…
Methyl-2-amino-5-ethyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR42181-1G OR42181-250MG OR42181-5G
APOSOR42181-1GEA 48.1 EUR
APOSOR42181-1G APOSOR42181-250MG APOSOR42181-5G
Methyl-2-amino-5-ethyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Methyl-2-amino-5-ethyl-1,3-thiazole-4-carboxylate
Formula: C₇H₁₀N₂O₂S
Peso molecolare: 186,23 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00728625
CAS Number: 28942-54-3