Stampa…
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: (S)-(-)-Glycidol, (S)-Oxiran-2-ylmethanol
OR42180-100G OR42180-25G
APOSOR42180-100GEA 232 EUR
APOSOR42180-100G APOSOR42180-25G
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol 95%
(S)-(-)-2,3-Epoxy-1-propanol
Formula: C₃H₆O₂
Punto di ebollizione: 66…67 °C/19mmHg
Densità: 1,116 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00074874
CAS Number: 60456-23-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III