Stampa…
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR42179-1G OR42179-5G
APOSOR42179-1GEA 380 EUR
APOSOR42179-1G APOSOR42179-5G
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole 95%
6,7-Dihydro-5H-pyrrolo[1,2-a]imidazole
Formula: C₆H₈N₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11870771
CAS Number: 59646-16-1