Stampa…
3-Chloro-4-methylpyridazine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR42178-1G OR42178-250MG
APOSOR42178-1GEA 241 EUR
APOSOR42178-1G APOSOR42178-250MG
3-Chloro-4-methylpyridazine 95%
3-Chloro-4-methylpyridazine
Formula: C₅H₅ClN₂
Punto di fusione: 46…47 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08460979
CAS Number: 68206-04-2