Stampa…
4-Chloro-2-iodo-6-methylaniline 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR42163-1G OR42163-500MG OR42163-5G
APOSOR42163-1GEA 292 EUR
APOSOR42163-1G APOSOR42163-500MG APOSOR42163-5G
4-Chloro-2-iodo-6-methylaniline 95+%
4-Chloro-2-iodo-6-methylaniline
Formula: C₇H₇CllN
Punto di fusione: 47…49 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16622764
CAS Number: 69705-29-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III