Stampa…
(±)-2-Metiltetraidrofurano 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR42160-500ML OR42160-1L OR42160-5X1L
APOSOR42160-500MLEA 45.1 EUR
APOSOR42160-500ML APOSOR42160-1L APOSOR42160-5X1L
(±)-2-Metiltetraidrofurano 99%
(±)-2-Metiltetraidrofurano
Formula: C₅H₁₀O
Peso molecolare: 86.13 g/mol
Punto di ebollizione: 78…82 °C
Punto di fusione: –136 °C
Densità: 0.856 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –11 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005367
CAS Number: 96-47-9
EINECS: 202-507-4
UN: 2536
ADR: 3 II