Stampa…
2-Cyano-5-hydroxypyridine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Hydroxypyridine-2-carbonitrile
OR42158-1G OR42158-250MG OR42158-5G
APOSOR42158-1GEA 102 EUR
APOSOR42158-1G APOSOR42158-250MG APOSOR42158-5G
2-Cyano-5-hydroxypyridine 97%
2-Cyano-5-hydroxypyridine
Formula: C₆H₄N₂O
Peso molecolare: 120,1100 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368197
CAS Number: 86869-14-9