Stampa…
3-Amino-4-methoxypyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR42156-1G OR42156-250MG
APOSOR42156-1GEA 24.8 EUR
APOSOR42156-1G APOSOR42156-250MG
3-Amino-4-methoxypyridine 95%
3-Amino-4-methoxypyridine
Formula: C₆H₈N₂O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07374959
CAS Number: 33631-09-3