Stampa…
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Boc-β-iodo-Ala-OMe, BOC-3-iodo-L-alanine methyl ester, N-Boc-3-iodo-L-alanine Methyl Ester, Boc-β-Iodo-Ala-OMe, Boc-Ala(3-I)-OMe
OR42155-10G OR42155-1G OR42155-5G
APOSOR42155-10GEA 74.2 EUR
APOSOR42155-10G APOSOR42155-1G APOSOR42155-5G
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate
(R)-Methyl-2-((tert-butoxycarbonyl)amino)-3-iodopropanoate
Formula: C₉H₁₆INO₄
Peso molecolare: 329,13 g/mol
Punto di fusione: 50…52 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00216579
CAS Number: 93267-04-0