Stampa…
2-Methyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methyl-4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 2-Methylpyridine-4-boronic acid Pinacol ester, 2-(2-Methyl-4-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR42154-1G OR42154-25G OR42154-5G
APOSOR42154-1GEA 26.1 EUR
APOSOR42154-1G APOSOR42154-25G APOSOR42154-5G
2-Methyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester
2-Methyl-4-pyridineboronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₈BNO₂
Peso molecolare: 219.09 g/mol
Punto di fusione: 66…71 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD08061590
CAS Number: 660867-80-1