Stampa…
N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR42152-1G OR42152-5G OR42152-25G
APOSOR42152-1GEA 58.2 EUR
APOSOR42152-1G APOSOR42152-5G APOSOR42152-25G
N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate
N-Acetyl-D-mannosamine monohydrate
Formula: C₈H₁₅NO₆·H₂O
Peso molecolare: 239,24 g/mol (221,22 anhy)
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00136044
CAS Number: 3615-17-6