Stampa…
Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-2,4-dioxobutanoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR42147-1G OR42147-250MG OR42147-5G
APOSOR42147-1GEA 213 EUR
APOSOR42147-1G APOSOR42147-250MG APOSOR42147-5G
Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-2,4-dioxobutanoate
Ethyl-4-(4-chlorophenyl)-2,4-dioxobutanoate
Formula: C₁₂H₁₁ClO₄
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01935972
CAS Number: 5814-38-0