Stampa…
Formamidine hydrochloride 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Formimidamide hydrochloride
OR42146-25G OR42146-100G OR42146-5G
APOSOR42146-25GEA 27.7 EUR
APOSOR42146-25G APOSOR42146-100G APOSOR42146-5G
Formamidine hydrochloride 96%
Formamidine hydrochloride
Formula: CH₄N₂
Peso molecolare: 80.52 g/mol
Punto di fusione: 84…87 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00012865
CAS Number: 6313-33-3
EINECS: 228-639-2