Stampa…
2,6-Dichloro-3-nitropyridin-4-amine 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Amino-2,6-dichloro-3-nitropyridine
OR42145-1G OR42145-5G
APOSOR42145-1GEA 81.5 EUR
APOSOR42145-1G APOSOR42145-5G
2,6-Dichloro-3-nitropyridin-4-amine 97%
2,6-Dichloro-3-nitropyridin-4-amine
Formula: C₅H₃Cl₂N₃O₂
Peso molecolare: 208,0022 g/mol
Punto di fusione: 137…140 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03265754
CAS Number: 2897-43-0