Stampa…
3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Bromo-2-methoxypyridin-3-amine
OR42139-100G OR42139-10G OR42139-25G
APOSOR42139-100GEA 394 EUR
APOSOR42139-100G APOSOR42139-10G APOSOR42139-25G
3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine 98%
3-Amino-5-bromo-2-methoxypyridine
Formula: C₆H₇BrN₂O
Peso molecolare: 203,04 g/mol
Punto di fusione: 57…58 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368887
CAS Number: 884495-39-0