Stampa…
5-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Amino-2-chloro-3-picoline, 6-Chloro-5-methylpyridin-3-amine
OR42134-1G OR42134-5G
APOSOR42134-1GEA 14.7 EUR
APOSOR42134-1G APOSOR42134-5G
5-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
5-Amino-2-chloro-3-methylpyridine
Formula: C₆H₇ClN₂
Peso molecolare: 142,5900 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03095087
CAS Number: 38186-82-2