2-Amino-6-chloronicotinic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
OR42132-1G
OR42132-5G
APOSOR42132-1GEA
74.2
EUR
APOSOR42132-1G
APOSOR42132-5G
2-Amino-6-chloronicotinic acid 97%
2-Amino-6-chloronicotinic acid
Formula:
C₆H₅ClN₂O₂ Peso molecolare: 172,5700 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD11045328 CAS Number: 58584-92-2 |