Stampa…
2-Pyrimidinemethanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-(Hydroxymethyl)pyrimidine
OR42130-25G OR42130-5G
APOSOR42130-25GEA 224 EUR
APOSOR42130-25G APOSOR42130-5G
2-Pyrimidinemethanol 98%
2-Pyrimidinemethanol
Formula: C₅H₆N₂O
Peso molecolare: 110,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06796201
CAS Number: 42839-09-8