Stampa…
1,3-Diiodobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4213-100G OR4213-500G
APOSOR4213-100GEA 126 EUR
APOSOR4213-100G APOSOR4213-500G
1,3-Diiodobenzene 98%
1,3-Diiodobenzene
Formula: C₆H₄I₂
Peso molecolare: 329,91 g/mol
Punto di fusione: 33…37 °C
Densità: 2,47 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00041731
CAS Number: 626-00-6
EINECS: 210-921-1