Stampa…
4-Bromo-3-nitrophenol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR42128-25G OR42128-5G OR42128-100G
APOSOR42128-25GEA 114 EUR
APOSOR42128-25G APOSOR42128-5G APOSOR42128-100G
4-Bromo-3-nitrophenol 98%
4-Bromo-3-nitrophenol
Formula: C₆H₄BrNO₃
Peso molecolare: 218,0100 g/mol
Punto di ebollizione: 281 °C
Punto di fusione: 144…145 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11040194
CAS Number: 78137-76-5