1,3-Benzoxazol-2-amine 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₇H₆N₂O Punto di fusione: 129 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00182850 CAS Number: 4570-41-6 EINECS: 224-952-3 |