Stampa…
2-Methylquinoline-4-carboxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4212-1G OR4212-5G
APOSOR4212-1GEA 17.6 EUR
APOSOR4212-1G APOSOR4212-5G
2-Methylquinoline-4-carboxylic acid
2-Methylquinoline-4-carboxylic acid
Formula: C₁₁H₉NO₂
Punto di fusione: 245…247 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00093919
CAS Number: 634-38-8