Stampa…
6-Bromo-3-isoquinolinol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 6-Bromo-3-hydroxyisoquinoline
OR42117-1G OR42117-500MG
APOSOR42117-1GEA 19 EUR
APOSOR42117-1G APOSOR42117-500MG
6-Bromo-3-isoquinolinol
6-Bromo-3-isoquinolinol
Formula: C₉H₆BrNO
Peso molecolare: 224,0500 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11110423
CAS Number: 1031927-91-9