Stampa…
2-Indanylacetic acid 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(2,3-Dihydro-1H-inden-2-yl)acetic acid
OR42111-1G OR42111-5G
APOSOR42111-1GEA 118 EUR
APOSOR42111-1G APOSOR42111-5G
2-Indanylacetic acid 99%
2-Indanylacetic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Peso molecolare: 176,22 g/mol
Punto di fusione: 91…93 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00082653
CAS Number: 37868-26-1