Stampa…

4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid 98%

Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo

OR42061-1G OR42061-5G
APOSOR42061-1GEA 203 EUR
APOSOR42061-1G APOSOR42061-5G
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid 98%
4-Benzyloxy-3-methoxyphenylacetic acid
Formula: C₁₆H₁₆O₄
Punto di fusione: 100…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00185562
CAS Number: 29973-91-9

Visualizza i codici


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR