Ethyl-N-(2-cyanoacetyl)carbamate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₈N₂O₃ Punto di fusione: 167…169 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00001937 CAS Number: 6629-04-5 |