Stampa…
9-Bromo-9-phenylfluorene
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR4204-1G OR4204-25G OR4204-5G
APOSOR4204-1GEA 43.5 EUR
APOSOR4204-1G APOSOR4204-25G APOSOR4204-5G
9-Bromo-9-phenylfluorene
9-Bromo-9-phenylfluorene
Formula: C₁₉H₁₃Br
Punto di fusione: 99…101 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00075522
CAS Number: 55135-66-5
UN: 3261
ADR: 8,II