Stampa…
6-Chloroquinoline 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4203-25G OR4203-5G OR4203-100G
APOSOR4203-25GEA 0 EUR
APOSOR4203-25G APOSOR4203-5G APOSOR4203-100G
6-Chloroquinoline 96%
6-Chloroquinoline
Formula: C₉H₆ClN
Punto di ebollizione: 126…127 °C/10mmHg
Punto di fusione: 40…43 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00024024
CAS Number: 612-57-7