Stampa…
10-Phenyl-9-anthraceneboronic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (10-Phenylanthracen-9-yl)boronic acid
OR42025-5G OR42025-10G
APOSOR42025-5GEA 147 EUR
APOSOR42025-5G APOSOR42025-10G
10-Phenyl-9-anthraceneboronic acid 98%
10-Phenyl-9-anthraceneboronic acid
Formula: C₂₀H₁₅BO₂
Peso molecolare: 298,15 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11111989
CAS Number: 334658-75-2