Stampa…
(2-Benzimidazolyl)acetonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
OR42023-100G OR42023-25G
APOSOR42023-100GEA 144 EUR
APOSOR42023-100G APOSOR42023-25G
(2-Benzimidazolyl)acetonitrile 98%
(2-Benzimidazolyl)acetonitrile
Formula: C₉H₇N₃
Peso molecolare: 157,18 g/mol
Punto di fusione: 200…205 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005601
CAS Number: 4414-88-4