Stampa…
4-Idrossichinolina 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Quinolin-4-ol, 4-Hydroxyquinoline
OR4202-100G OR4202-25G
APOSOR4202-100GEA 85.8 EUR
APOSOR4202-100G APOSOR4202-25G
4-Idrossichinolina 97%
4-Idrossichinolina
Formula: C₉H₇NO
Peso molecolare: 145,16 g/mol
Punto di fusione: 200…206 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006777
CAS Number: 611-36-9
EINECS: 210-268-2