Stampa…
4-Methoxystyrene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR42010-1G OR42010-5G
APOSOR42010-1GEA 29 EUR
APOSOR42010-1G APOSOR42010-5G
4-Methoxystyrene
4-Methoxystyrene
Formula: C₉H₁₀O
Punto di ebollizione: 41…42 °C/0,5mmHg
Densità: 1,002 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 72 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00008619
CAS Number: 637-69-4
EINECS: 211-298-9