Stampa…
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4201-5G OR4201-10G
APOSOR4201-5GEA 116 EUR
APOSOR4201-5G APOSOR4201-10G
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid 98%
(S)-(-)-1,2,3,4-Tetrahydro-1-naphthoic acid
Formula: C₁₁H₁₂O₂
Punto di fusione: 55…57 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07368365
CAS Number: 85977-52-2