Stampa…
2-Ethylpyrrole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Ethyl-1H-pyrrole
OR42007-1G OR42007-5G
APOSOR42007-1GEA 80 EUR
APOSOR42007-1G APOSOR42007-5G
2-Ethylpyrrole 98%
2-Ethylpyrrole
Formula: C₆H₉N
Peso molecolare: 95,15 g/mol
Punto di ebollizione: 164…165 °C/754mmHg
Densità: 0,929 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 62 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00060477
CAS Number: 1551-06-0